주요 문서
8.41367
Sigma-Aldrich
4′-Isopropylacetophenone
for synthesis
동의어(들):
4′-Isopropylacetophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H14O
CAS Number:
Molecular Weight:
162.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
211-433-1
NACRES:
NA.22
양식:
liquid
분석:
≥95.5% (GC)
Quality Level
분석
≥95.5% (GC)
양식
liquid
bp
119-120 °C/13.3 hPa
density
0.970 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O=C(C)c1ccc(cc1)C(C)C
InChI
1S/C11H14O/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12/h4-8H,1-3H3
InChI key
PDLCCNYKIIUWHA-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 95.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.974
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - (External MSDS)
Flash Point (°C)
> 110 °C - (External MSDS)