주요 문서
8.41398
Sigma-Aldrich
4-Methoxystyrene
for synthesis
동의어(들):
4-Methoxystyrene, 4-Vinylanisole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H10O
CAS Number:
Molecular Weight:
134.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
EC 인덱스 번호:
211-298-9
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.5% (GC)
형태
liquid
전이 온도
flash point 76 °C
density
1.002 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-4-6-9(10-2)7-5-8/h3-7H,1H2,2H3
InChI key
UAJRSHJHFRVGMG-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.995 - 1.001
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
170.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
77 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1