주요 문서
369608
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)styrene
98%, contains 0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
동의어(들):
4-Vinylbenzotrifluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3C6H4CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
172.15
Beilstein:
1863548
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
포함
0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
bp
65-66 °C/40 mmHg (lit.)
density
1.165 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H7F3/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10,11)12/h2-6H,1H2
InChI key
CEWDRCQPGANDRS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
107.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
42 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)