주요 문서
563072
Sigma-Aldrich
3-Vinylanisole
97%
동의어(들):
1-Ethenyl-3-methoxybenzene, 1-Methoxy-3-vinylbenzene, 3-Methoxystyrene, m-Methoxystyrene, m-Vinylanisole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H4(OCH3)CHCH2
CAS Number:
Molecular Weight:
134.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5540 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
density
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-5-4-6-9(7-8)10-2/h3-7H,1H2,2H3
InChI key
PECUPOXPPBBFLU-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Inhibited with 1000ppm p-tert-butylcatechol
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
172.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
77.78 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)