주요 문서
8.41470
Sigma-Aldrich
Creatine monohydrate
for synthesis
동의어(들):
Creatine monohydrate, N-Amidinosarcosine monohydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H9N3O2 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
131.13 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
200-306-6
Quality Level
양식
powder
autoignition temp.
>800 °C
pH
6.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
296-297 °C (decomposition)
solubility
17 g/L
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N(CC(=O)O)(C)\C(=N\[H])\N.O
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2
InChI key
MEJYXFHCRXAUIL-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1