주요 문서
8.41554
Sigma-Aldrich
Benzotrifluoride
for synthesis
동의어(들):
Benzotrifluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5F3
CAS Number:
Molecular Weight:
146.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
202-635-0
NACRES:
NA.22
분석:
≥99% (GC)
bp:
100-103 °C/1013 hPa
vapor pressure:
53 hPa ( 25 °C)
vapor pressure
53 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥99% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
650 °C
효능
15000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.4-9.3 % (v/v)
bp
100-103 °C/1013 hPa
mp
-29 °C
전이 온도
flash point 12 °C
solubility
0.45 g/L (Hydrolysis)
density
1.197 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
FC(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.186 - 1.190
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
46.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
8 °C - closed cup