주요 문서
8.43830
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-1H-imidazole
for synthesis
동의어(들):
1-Ethyl-1H-imidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H8N2
CAS Number:
Molecular Weight:
96.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
230-403-9
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.32 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
형태
liquid
density
0.995 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C5H8N2/c1-2-7-4-3-6-5-7/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
IWDFHWZHHOSSGR-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.993 - 0.997
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2