주요 문서
8.52261
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl dicarbonate
≥97.0% (GC), for peptide synthesis, Novabiochem®
동의어(들):
Di-tert-butyl dicarbonate, Di-tert-butyl dicarbonate, Di-tert-butyl pyrocarbonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H18O5
CAS Number:
Molecular Weight:
218.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
246-240-1
NACRES:
NA.22
product name
Di-tert-butyl dicarbonate, Novabiochem®
Quality Level
제품 라인
Novabiochem®
분석
≥97.0% (GC)
형태
crystalline solid
autoignition temp.
460 °C
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
반응 적합성
reaction type: Coupling Reactions
제조업체/상표
Novabiochem®
bp
56-57 °C/0.7 hPa
mp
20-24 °C
전이 온도
flash point 37 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
InChI key
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Reagent for introduction of the Boc protecting group .
분석 메모
Colour (visual): white
Appearance of substance (visual): crystal to crystalline solid
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
법적 정보
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameCorrosionSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
98.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
37 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1