제품명
Human TNF-α Conferma® ELISA Kit, kit sufficient for 96 wells
Quality Level
종 반응성
human
포장
kit of 1 × 96 wells
파라미터
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
linearity: 89-113%
(Serum, 101%)
linearity: 98-110%
(Plasma, 103%)
recovery range: 81-111%
(Plasma, 97%)
recovery range: 85-105%
(Serum,95%)
inter-assay cv: ≤7%
intra-assay cv: ≤3%
sensitivity: 1.65 pg/mL
standard curve range: 1.65-400 pg/mL
기술
ELISA: suitable
입력
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
응용 분야
research use
검출 방법
colorimetric (450nm/590nm)
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
일반 설명
Research Category: Inflammation
Research Sub-Category:
Alzheimer′s Disease
Aging
Inflammation
Neurodegenerative Diseases
Metabolic Disease
Sepsis Viral Diseases
Cardiovascular Disease
특이성
애플리케이션
특징 및 장점
법적 정보
면책조항
추천
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
표적 기관
Respiratory Tract
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
시험 성적서(COA)
문서
Learn about the Conferma® ELISA development and manufacturing methods that provide strong sample detection and long-term assay and lot consistency, giving you confidence in your research.
강력한 시료 검출 및 일관된 로트의 제품으로 장기간 분석을 가능하게 하여 연구에 확신을 가져다주는 Conferma® ELISA 개발 및 제조 방법에 대해 알아보세요.
프로토콜
This article offers 4 popular ELISA protocols: Sandwich ELISA protocol, Phosphorylation Assay Procedure, EIA Assay Procedure, & Cell-based Assay Procedure.
이 문서에서는 가장 많이 알려진 4가지 ELISA 프로토콜에 대해 설명합니다. 여기에는 샌드위치 ELISA 프로토콜, 인산화 분석법, EIA 분석법 및 세포 기반 분석법이 있습니다.
관련 콘텐츠
신경면역학과 신경염증 사이토카인 및 신경변성 질환 바이오마커를 연구하기 위한 면역분석을 찾아보십시오.
Find immunoassays to explore neuroimmunology and neuroinflammation cytokines and neurodegenerative disease biomarkers.
Find immunoassays to explore neuroimmunology and neuroinflammation cytokines and neurodegenerative disease biomarkers.