주요 문서
JHWP14225
Millipore
PTFE Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
Omnipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
동의어(들):
Omnipore Membrane Filter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
PTFE membrane
plain filter
white filter
무균
non-sterile
특징
hydrophilic
제조업체/상표
Millipore
Omnipore
파라미터
130 °C max. temp.
필터 직경
142 mm
두께
65 μm
공극 크기
0.45 μm pore size
80 % porosity
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
  • Filtration of aqueous solutions
  • Clarifying acidic and alkaline solutions
  • HPLC, UPLC, LC-MS/MS mobile phase filtration
  • Microplastics analysis