주요 문서
LSWP09025
Millipore
PTFE Membrane Filter, 5.0 μm Pore Size
Mitex, filter diam. 90 mm, hydrophobic
동의어(들):
Mitex Membrane Filter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
공극 크기:
5.0 μm pore size
60 % porosity
material:
PTFE membrane
plain filter
white filter
특징:
hydrophobic
필터 직경:
90 mm
두께:
170 μm
무균:
non-sterile
material
PTFE membrane
plain filter
white filter
Quality Level
무균
non-sterile
특징
hydrophobic
제조업체/상표
Millipore
Mitex
파라미터
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
필터 직경
90 mm
두께
170 μm
Matrix
Mitex
공극 크기
5.0 μm pore size
60 % porosity
버블 포인트(bubble point)
≥0.06 bar, ethanol at 23 °C
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
  • Clarifying acids, bases and cryogenic fluids
  • Clarifying propellants
  • Isolating RNA
  • Air monitoring
법적 정보
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany