추천 제품
AC/DC 입력
100 - 240 V, 1.5 A
설명
Instrument for curing mini gels using UV light, does not include casters, plates or combs.
포장
pkg of 1 pack
제조업체/상표
mPAGE®
환경친화적 대안 제품 특성
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
파라미터
15-30 °C ambient temp. limit
20-80% humidity limit (non-condensing)
기술
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
높이
>2000 m , altitude
길이 × 너비 × 높이
41.275 cm × 29.21 cm × 32.385 cm
겔 크기
8.3 cm × 10.1 cm
겔 두께
0.75 mm
1.0 mm
1.5 mm
웰 크기 × 용적
0.75 mm × 10 well (25 μL) × 15 well (10 μL)
1.0 mm × 10 well (40 μL) × 15 well (25 μL)
1.5 mm × 10 well (60 μL) × 15 well (36 μL)
웰 용적
10 well , using 10-well comb
15 well , using 15-well comb
환경친화적 대안 카테고리
일반 설명
성분
호환성
- mPAGE® Lux Bis-Tris Reagent Kit
- mPAGE® Lux Masked Short Plates
- mPAGE® Lux Mixing Tubes
- mPAGE® Combs
- mPAGE® Mini Spacer Plates
- mPAGE® Mini Gel Tank
- mPAGE® Mini Wet Transfer System
문서
3분 안에 바로 사용할 수 있는 SDS-PAGE 겔을 위한 mPAGE® Lux 캐스팅 시스템에 대해 알아보세요. 필요시에 바로 사용할 수 있는 신선 SDS-PAGE 겔입니다.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.