제품명
mPAGE® Lux Bis-Tris Resolving Solution for mPAGE® Lux Curing Station,
설명
Reagent for use with mPAGE® Lux Curing Station
Quality Level
포장
1 ea of 1 ea
제조업체/상표
Millipore
환경친화적 대안 제품 특성
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
기술
electrophoresis: suitable
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
길이 × 너비 × 높이
7.5 cm × 7.5 cm × 13.4 cm
환경친화적 대안 카테고리
일반 설명
법적 정보
면책조항
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
표적 기관
Peripheral nervous system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
시험 성적서(COA)
문서
3분 안에 바로 사용할 수 있는 SDS-PAGE 겔을 위한 mPAGE® Lux 캐스팅 시스템에 대해 알아보세요. 필요시에 바로 사용할 수 있는 신선 SDS-PAGE 겔입니다.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.