제품명
mPAGE® Lux Bis-Tris Diluent for mPAGE® Lux Curing Station,
유통기한
12 mo.
Quality Level
포장
1 ea of 1 ea
제조업체/상표
Millipore
환경친화적 대안 제품 특성
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
기술
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
길이 × 너비 × 높이
7.5 cm × 7.5 cm × 13.4 cm
환경친화적 대안 카테고리
저장 온도
2-8°C
일반 설명
법적 정보
면책조항
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
문서
3분 안에 바로 사용할 수 있는 SDS-PAGE 겔을 위한 mPAGE® Lux 캐스팅 시스템에 대해 알아보세요. 필요시에 바로 사용할 수 있는 신선 SDS-PAGE 겔입니다.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.