MAB348A4
Anti-Alzheimer Precursor Protein A4 Antibody, clone 22C11, Alexa488 Conj.
clone 22C11, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
동의어(들):
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II, N-APP, Soluble APP-alpha, S-APP-alpha, Soluble APP-beta, S-APP-beta, C99, Beta-amyloid protein 42, Beta
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
ALEXA FLUOR™ 488
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
22C11, monoclonal
종 반응성
rat, pig
종 반응성(상동성에 의해 예측)
mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
기술
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
동형
IgG1
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... APP(351)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
품질
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Alzheimer Precursor Protein A4 in mouse N1E-115 neuroblastoma cells.
표적 설명
분석 메모
Mouse N1E-115 neuroblastoma cells
법적 정보
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable