주요 문서
MSSBNFX40
Millipore
Multiscreen® 96 well Plate, solid bottom
flat bottom black polystyrene plate, non-sterile, pkg of 40 plates
동의어(들):
MultiScreen® 96-well plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122102
NACRES:
NB.15
material:
flat bottom black polystyrene plate
플레이트 크기:
96 wells
무균:
non-sterile
material
flat bottom black polystyrene plate
Quality Level
무균
non-sterile
제품 라인
MultiScreen®
포장
pkg of 40 plates
플레이트 크기
96 wells
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
MultiScreen® 96-well polystyrene microplates meet industry standard dimensions for use in common biochemical assay platforms, including automated liquid handling, microplate readers, and other microplate compatible devices. Polystyrene microplates are appropriate for a variety of biochemical assays in addition to sample preparation and storage.
물리적 형태
Color Code:Black
기타 정보
Automation Compatible:Yes
법적 정보
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany