MultiScreen® 솔리드 바닥판
MultiScreen® 마이크로플레이트는 비멸균형 96웰 및 384웰 마이크로플레이트로, 투명, 흰색, 검은색 또는 자연색으로 제공됩니다. 폴리스티렌 마이크로플레이트는 마이크로플레이트 리더기에서 일상적으로 수행되는 비색법, 발광법 및 형광법 응용 분야(예: 브래드포드-로우리(Bradford-Lowry) 분석법 또는 루시페라제 분석법)를 포함한 생화학적 분석에 일반적으로 사용됩니다. 폴리프로필렌 마이크로플레이트는 화학 물질, 핵산 및 단백질의 보관에 일반적으로 사용됩니다. 또한 이러한 마이크로플레이트는 비색 분석 및 기본적인 생화학적 반응에도 사용할 수 있습니다.
Products
MultiScreen® 폴리스티렌 플레이트
폴리스티렌은 뛰어난 광학적 특성을 지닌 매우 투명한 고분자로, 정밀한 광학 측정에 이상적입니다. 폴리스티렌 MultiScreen® 마이크로플레이트는 현재 비멸균 96웰 마이크로플레이트 형태로 투명, 흰색 또는 검은색으로 제공됩니다.
- 흡광도 및 비색 분석용 투명 마이크로플레이트
- 고신호 발광 분석 및 형광 분석용 검정색 마이크로플레이트
- 저신호 발광 분석 및 TR-FRET 분석용 흰색 마이크로플레이트
MultiScreen® 폴리프로필렌 플레이트
폴리프로필렌은 뛰어난 화학적 및 열적 안정성을 특징으로 합니다. 이는 보관용 마이크로플레이트에 이상적인 폴리머입니다. 단백질이나 DNA와 같은 극성 분자는 폴리스티렌보다 폴리프로필렌에 덜 결합합니다. 폴리프로필렌 MultiScreen® 마이크로플레이트는 현재 비멸균 마이크로플레이트로, 내추럴 색상의 96웰 및 384웰 형식으로 제공됩니다.
- 생물학적 비활성
- 광범위한 화학적 호환성
- -196 °C ~ +121 °C의 높은 내열성
- V-바텀 플레이트는 원뿔형으로 좁아지는 웰을 갖추어 시료 회수율을 높입니다
- U-바텀 플레이트는 날카로운 모서리가 없는 웰을 갖추어 현탁액 유동성이 우수합니다
MultiScreen® ELISA 플레이트
ELISA(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, 효소 결합 면역 흡착 분석법)는 펩타이드, 단백질, 항체 및 호르몬과 같은 용해성 물질을 검출하고 정량하기 위해 고안된 플레이트 기반 분석 기법입니다. MultiScreen® ELISA 마이크로플레이트는 폴리스티렌으로 제작되었으며, 96웰 또는 8웰 스트립 형식으로 제공됩니다. 8웰 스트립 형식을 사용하면 마이크로플레이트 전체를 소모하지 않고도 단일 열의 “스트립” 웰을 분석에 활용할 수 있습니다. 이 제품은 응용 분야 및 관련 분자의 요구 사항에 가장 적합하도록 중간 또는 고결합 표면 옵션으로 제공됩니다.
- 고결합 플레이트는 단백질 결합력을 높이기 위해 친수성 표면을 형성하도록 특수 처리된 폴리스티렌 표면을 갖추고 있습니다.
- 중간 결합력 플레이트는 친수성이 덜한 폴리스티렌 표면을 가지고 있어, 비극성 단백질 및 펩타이드 코팅에 더 적합합니다.
관련 자료
- 전단지: MultiScreen® 마이크로플레이트
적절한 마이크로플레이트를 사용하면 데이터의 일관성과 신호 대 잡음 비율을 향상시키고, 시약과 시료를 절약하며, 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.
- 브로셔: MultiScreen®/Millicell® 플레이트
이 가이드는 제약 개발, 신약 발굴 연구, 분자 생물학 및 시료 전처리에 관한 내용을 다루며, 스크리닝 및 세포 배양용 제품을 포함하고 있습니다.