추천 제품
AC/DC 입력
100 watts (maximum power limit)
300 V (maximum voltage limit)
포장
pkg of 1 system
pkg of 1 ea ( for transferring up to 2 gels)
제조업체/상표
Millipore
파라미터
70 °C ambient temp. limit
기술
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
길이 × 너비 × 높이
16 cm × 12 cm × 18 cm
완충액 용적
1255 mL , Wet transfer module with freezer pack
1405 mL , Wet transfer module without freezer pack
tank L × W × H
17 cm × 13 cm × 15.5 cm
일반 설명
성분
- mPAGE® Tank Lid with Electrode Cables (1)
- mPAGE® Replacement Tank (1)
- mPAGE® Blot Cassette (1)
- mPAGE® Blot Cassette Clips (2)
- mPAGE® Macroporous Sponge (5)
- mPAGE® Freezer Pack (2)
호환성
법적 정보
관련 제품
시험 성적서(COA)
문서
3분 안에 바로 사용할 수 있는 SDS-PAGE 겔을 위한 mPAGE® Lux 캐스팅 시스템에 대해 알아보세요. 필요시에 바로 사용할 수 있는 신선 SDS-PAGE 겔입니다.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.