주요 문서
PBHK02510
Millipore
PES Membrane Filter, 100 kDa NMWCO
Biomax®, filter diam. 25 mm
동의어(들):
Biomax PES ultrafiltration membrane discs, Ultrafiltration Discs, 100 kDa NMW
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
공극 크기:
100 kDa NMWCO
material:
polyethersulfone membrane
필터 직경:
25 mm
여과 면적:
4.1 cm2
material
polyethersulfone membrane
Quality Level
제조업체/상표
Biomax®
기술
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
필터 직경
25 mm
여과 면적
4.1 cm2
공극 크기
100 kDa NMWCO
배송 상태
ambient
애플리케이션
100 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone, 25 mm diameter
법적 정보
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1