주요 문서
PLCCC05205
Millipore
Ultracel® Ultrafiltration Membrane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104903
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
material
composite regenerated cellulose (CRC)
Quality Level
Grade
for separation
설명
Filter code PLCC
기술
ultrafiltration: suitable
여과 면적
20 cm2
멤브레인 크기
20 cm × 20 cm
기질
Ultracel®
공극 크기
5 kDa filter
법적 정보
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable