주요 문서
Z368024
Sigma-Aldrich
Cellulose acetate membrane
dialyser capacity 500-1,500 μL, MWCO 500 Da, diam. 16 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123100
NACRES:
NB.22
포장
pkg of 25 membranes
pkg of 25 pkg
투석기 용량
500-1,500 μL
직경
16 mm
공극 크기
500 Da MWCO
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Made of cellulose acetate for low protein binding. Nominal molecular weight limit (MWCO) is approximate upper limit of molecular weight to which membrane is permeable.
애플리케이션
Cellulose acetate membrane has been used in the removal of unreacted substances from the media. It has also been used in the ultrafiltration of water.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)