product name
SNAP id® 2.0 Midi Blot Holders (8.5 x 13.5 cm), The new Midi Blot Holders ensure the membrane is horizontal allowing uniform Antibody distribution. The flat profile alows for compact space allocation for storage, shipping & waste management.
Quality Level
제조업체/상표
SNAP id®
기술
western blot: suitable
호환성
for use with Commercially available blocking reagents
for use with Luminata Western HRP Substrates
for use with Nitrocellulose
for use with PVDF (Immobilon membranes)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001)
for use with commercially available detection reagents
검출 방법
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
일반 설명
애플리케이션
법적 정보
면책조항
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.
다양한 블롯 절차를 위한 워크플로 단계를 가진 웨스턴 블롯 프로토콜은 단백질이 SDS 폴리아크릴아미드 겔에서 니트로셀룰로오스 시트로 전기영동을 통해 전달되는 과정을 설명합니다. 이는 또한 면역 블로팅 프로토콜로도 알려져 있습니다.