분석
99% (dNTP)
형태
solution
사용
sufficient for 125,000 standard reactions (03732720001)
sufficient for 31,250 standard reactions (11969056001)
sufficient for 6,250 standard reactions (11934554001)
포장
pkg of 1,250 μL (11969056001 [100 mM])
pkg of 4 × 1,250 μL (03732720001 [4x100 mM])
pkg of 250 μL (11934554001 [100 mM])
제조업체/상표
Roche
농도
<0.9% (dNDP)
100 mM
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O14P3.Na.H/c12-5-3-8(11-2-1-7(13)10-9(11)14)23-6(5)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,12H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,10,13,14)(H2,15,16,17);;
InChI key
FVFWWPFKJNTHIQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
품질
물리적 형태
제조 메모
기타 정보
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash