주요 문서
05320590
p-Anisaldehyde
primary reference standard
동의어(들):
4-Methoxybenzaldehyde, Aubépine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
136.15
Beilstein:
471382
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
vapor density
4.7 (vs air)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
HWI
refractive index
n20/D 1.573 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
density
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
food and beverages
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
InChI key
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
애플리케이션
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
240.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
116 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)