식물 화학 표준 물질
당사의 표준 물질에는 널리 사용되는 약용 식물의 주요 성분, 공통 지표 또는 독성 성분이 될 수 있는 2000개 이상의 분리된 식물 성분이 포함되어 있습니다. 포트폴리오에는 알칼로이드(포괄적인 범위의 피롤리지딘 알칼로이드), 이소프레노이드(테르펜), 플라보노이드, 페닐프로판, 퀴논, 탄닌, 글루코시놀레이트와 같은 천연 화합물 종류가 포함되어 있습니다.
아래에서 식물 속별로 몇 가지 일반적인 약용 및 허브 보충제 식물의 선별 목록을 확인할 수 있습니다. 링크를 클릭하면 해당 식물의 화학 마커 표준 물질, 식물 표준 물질, 추출물 표준 물질 또는 인증 표준 물질 혼합물의 해당 목록으로 연결됩니다.
섹션 개요
Products
관련 제품 자료
- Flyer: Stevia - Extract Reference Material
Analysis of Steviol Glycosides using HPTLC
- Brochure: Phytochemical Standards
Analytical standards and certified reference materials for constituents of medicinal plants.
- Flyer: Botanical Extracts
Now with HPTLC Fingerprint profiling.
- Flyer: Botanical Reference Materials
Discover our extensive portfolio of botanical reference materials.
- BotaniCERT® Botanical Reference Materials
Increase accuracy and efficiency of your identity and authenticity assessment of plant materials
인증 표준 물질
피토케미컬 인증 표준 물질(CRM)은 ISO/IEC 17025 및 ISO 17034 인증에 따라 제조되며 SI로 추적이 가능합니다. 인증 및 추적성에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요.
당사의 식물화학물질에 대한 순수 CRM에는 TraceCERT® 브랜드와 이차 제약 표준이 포함되며, 이차 제약 표준은 ISO 17034 인증을 받을 뿐만 아니라 USP, EP 또는 BP와 같은 여러 약전 개요서 표준에 따라 다중 추적이 가능합니다.
또한 인삼, 은행나무, 생강, 카바, 아쉬와간다, 에키네시아, 실리범, 녹차 등 널리 사용되는 약용 식물의 다성분 인증표준 물질(CRM) 용액을 제공하고 있으며, 편의성과 비용 효율성을 목표로 합니다. 이러한 CRM 용액은 해당 식물의 구성 성분을 포함하고 있습니다.
또한 칸나비스 검사에 적합한 테르펜의 CRM 혼합물을 제공합니다.
PhytoLab 약용식물 표준 물질
PhytoLab은 광범위하게 문서화된 식물 표준 물질로 세계적으로 유명한 제조업체입니다. 자사는 PhytoLab의 파트너로서 1400개를 초과하는 표준 물질을 제공합니다. Phytolab 제품에는 제품 식별과 측정된 순도를 확인할 수 있는 상세한 제품 설명서가 들어 있습니다. 해당 제품에는 내부 바이알 라벨에 정확한 무게가 인쇄되어 직접적인 용해가 가능하고 재료 손실을 방지합니다.
HWI 분석 약용식물 표준 물질
당사는 HWI Pharma Services GmbH와 협력하여 약용식물 제품의 품질 관리, 공정 관리, 안정성 시험에 사용되는 1차 및 2차 표준 물질을 제공합니다. 자사는 독점 판매사로서 HWI Pharma Services GmbH에서 생산하고 인증한 표준 물질을 제공합니다. 각 표준 물질에는 크로마토그래피 순도를 포함한 분석 보고서와 qNMR이 측정한 내용이 제공됩니다.
BotaniCERT 식물 표준 물질
당사는 포괄적인 범위의 BotaniCERTTM 식물 표준 물질도 제공합니다. BotaniCERT 플라이어 또한 확인하세요. 이 제품들은 감각수용성 기준, 거시적 및 현미경 검사, HP-TLC 및 HPLC 식물화학물질 지문, PCR을 통한 유전자 마커로 인증된 식물 또는 식물 부분(잎, 뿌리, 뿌리줄기, 과일, 꽃, 씨앗 등)의 샘플입니다. 이들은 2개 또는 3개의 마커(ITS, matK, rbcL)와 함께 제공되며 DNA 염기서열이 보고됩니다.
여기에서 BotaniCERT 예시 인증서를 확인하세요.
식물 추출물
당사는 약용식물의 분석과 연구를 위한 표준으로 사용되도록 설계된 일련의 식물 추출물 표준 물질을 제공합니다. 이 범위에는 HWI 의약품 서비스와 NIST 제품이 포함됩니다. HWI 제품의 경우 각 추출물의 특징적인 성분을 확인하고, 분석표준품과 비교하여 크로마토그램 피크를 부여합니다. 하나 또는 여러 개의 주요 성분 외에 정량 값도 제공됩니다.