미생물 표준 물질
즉시 사용 가능한 미생물학적 대조군은 검사 실험실에서 대조 균주를 유지할 필요가 없으며, 모든 품질 관리 검사에 대해 인증된 대조 배양의 활용을 보장합니다. 제약, 식품, 물, 환경 시료의 경우 상대적으로 적은 수의 미생물을 정확하고 신뢰성 있게 계수해야 한다는 점을 고려할 때 이러한 제어 재료는 목적에 적합해야 합니다. 또한 이러한 제어는 일반적으로 단일 실험실에서 검사하는 다양한 매트릭스에 적용할 수 있어야 합니다.
당사의 Vitroids™ 및 LENTICULE® 디스크는 실험실에서 모든 배지 품질 관리 검사에 적합하고 바로 사용할 수 있는 미생물학적 제어를 활용할 수 있도록 특별히 설계되었습니다. 집락형성단위(CFU) 농도는 희석 단계가 필요하지 않거나 최소 희석 단계만 필요하도록 세심하게 보정되었으며, 국립표준균주은행(NCTC®)/국립병원성진균은행(NCPF®), 스페인표준균주은행(Colección Española de Cultivos Tipo, CECT®)의 허가에 따라 각각 제공됩니다.
Vitroids™ 및 LENTICULE® 디스크는 ISO 17034 및 ISO/IEC 17025 표준에 따라 생산됩니다. 고체 수용성 매트릭스에 박테리아, 곰팡이 또는 효모의 순수 배양액으로 구성된 이 디스크는 최소 16개월 동안 안정적이며 유통기한 16~24개월 생존 가능 상태입니다. 또한 표준 편차와 확장된 불확실성을 갖춘, 정의된 인증 CFU가 포함되어 있습니다.
더 알아보기:
Products
관련 제품 자료
- Application Note: Using Vitroids™ and LENTICULE® Discs for spiking samples
- Brochure: Certified Reference Microorganisms
- Flyer: EN ISO 11133 and Water for the Preparation and Performance Testing of Microbiological Culture Media
- Flyer: Pharmaceutical Microbiology – Microorganisms for Growth Promotion
- Whitepaper: Vitroids™ and LENTICULE® discs Strain equivalency to ATCC and CMCC
Vitroids™ 및 LENTICULE® 디스크 사용의 장점
- 주요 특징: CFU 인증을 받았으며, 신뢰할 수 있는 정의된 접종 횟수는 디스크당 15~150000회입니다.
- 안정성: 거의 16개월 동안 안정적이며, -20 °C에서 보관할 수 있습니다. CFU 수는 바뀌지 않지만, 미생물은 회복 시간이 필요 없으며 지체기가 없습니다.
- 시간 절약: 테스트 균주당 1시간을 절약할 수 있습니다. 디스크는 스톡 배양액을 준비할 필요가 없으므로 시간을 절약할 수 있습니다. 미생물은 회복시간이나 사전 증균 단계가 필요하지 않습니다.
- 정확성: 품질증명서(CoQ)상의 표준 편차 및 농도 범위.
- 추적성: 디스크는 CECT®, NCTC®, NCPF® 균주 은행에서 동결 건조 상태로 획득된 추적 가능한 배양으로부터 준비됩니다. 디스크는 특성화를 위한 CRM과 비교하여 추적 가능합니다. 각 플레이트는 이미지로 저장되며 모든 문서 및 데이터 역시 저장됩니다.
인증 표준 미생물(CRM)
당사는 최소 1년 동안 안정적인 박테리아, 곰팡이 또는 효모의 광범위한 순수 배양물 Vitroids™ 및 LENTICULE® CRM 디스크를 제공합니다.
박테리아 표준 물질: 해당 디스크는 살아있는 단계(지연 단계 또는 회복 시간 없음)의 박테리아가 공급되며, cfu의 평균 수를 특정하는 포괄적 분석 인증서 그리고 평균값에 대한 확장 불확도와 함께 제공합니다.
효모 표준 물질: 당사는 실험실 요구사항에 맞춰 15~80, 80~130, 1,000~10,000 범위의 cfu 값을 가진, Vitroids™ 디스크의 효모 CRM을 제공합니다.
사상균 표준 물질: 당사는 사상균과 진균류에 일반적으로 노출되는 제품의 안전성과 유효성을 보장하기 위하여 Vitroids™ 디스크 형태의 사상균 CRM을 제공합니다.
음성 대조군 표준 물질: 당사는 미생물 실험 효과를 보장하는 LENTICULE® 디스크 형태의 음성 대조군 CRM을 제공합니다.
자세한 내용은 Vitroids™ 및 LENTICULE® 디스크 웹 페이지에서 확인하세요.