주요 문서
05364
Supelco
BDE No 28
analytical standard
동의어(들):
2,4,4′-TriBDE, 2,4,4′-Tribromodiphenyl ether, PBDE 28
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H7Br3O
CAS Number:
Molecular Weight:
406.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
mp
63-66 °C
형식
neat
InChI
1S/C12H7Br3O/c13-8-1-4-10(5-2-8)16-12-6-3-9(14)7-11(12)15/h1-7H
InChI key
UPNBETHEXPIWQX-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 3
1 of 3