유기 오염물질 표준물
깨끗하고 안전한 환경은 건강한 삶의 질을 위해 필수적인 요건입니다. 토양, 물, 공기 또는 폐기물 검사용에 관계없이 자사의 포괄적인 포트폴리오는 전체 작업공정에 필요한 기타 분석 장치와 함께 다양한 형식(순수, 용액에서, 매트릭스에서)의 광범위한 고품질의 참조 물질을 제공합니다.
자사는 PAH, PCB, 페놀, 대기 오염물질, 폭발물, 화학전 기능 저하 제품, 가소제, 소독제 부산물, 난연제, 프탈레이트, 휘발성, 반휘발성 등 인간과 환경에 유해한 다양한 유기 참조 물질을 제공합니다.
폴리염화비페닐(PCBS), 폴리사이클릭 방향족 탄화수소(PAHS)
폴리염화비페닐(PCB)은 독성이 강해 영구 유기 오염물질로 분류돼 사용이 금지되었습니다. 하지만 PCB는 한때 유전체 및 냉각수 유체로 널리 사용되거나 페인트, 플라스틱, 색소, 무탄소 종이에 사용되었습니다. PCB는 오래 지속되는 화학물질로 오늘날에도 여전히 환경에서 발견되므로 면밀하게 모니터링해야 합니다. PCB는 또한 잎, 식물과 농작물의 지상 부분, 작은 생물체 및 어류에 축적될 수 있습니다. 자사는 실험실 요건에 맞게 다양한 PCB 참조 물질을 단일 용액 또는 다양한 품질 등급(분석 표준, 인증 참조 물질)으로 제공하고 있습니다.
폴리사이클릭 방향족 탄화수소(PAH)는 석탄, 석유, 가솔린, 쓰레기, 담배, 나무를 태울 때 방출되는 화학물질입니다. 이 물질은 고온에서 고기와 다른 식품을 익히는 동안에도 형성됩니다. PAH는 호흡기의 암 또는 자극을 유발할 수 있기 때문에 환경뿐만 아니라 식품에서도 PAH의 양을 모니터링해야 합니다. 자사는 BCR® 상표의 유럽 국립도량형연구소(JRC)의 1차 참조 물질로 광범위한 참조 물질(순수, 용액)을 선택할 수 있으며, 인증 참조 물질과 분석 표준등급 제품도 제공합니다.
휘발성 및 반휘발성 유기 참조 물질
휘발성 유기화합물(VOC)은 일반적인 실내 온도 및 압력 조건에서 쉽게 기화될 수 있는 유기화합물입니다. 때로는 방출 용이성에 따라 다음과 같이 분류됩니다.
- 고휘발성 유기화합물(VVOC)
- 반휘발성 유기화합물(SVOC)
다양한 형식(순수, 단일 용액, 혼합물)과 품질 등급(분석 표준, 인증 참조 물질)으로 제공되는 광범위한 참조 물질 포트폴리오를 검색하십시오.
난연제 및 과불화알킬화물질(PFAS)
화재를 예방하거나 점화 속도를 늦추기 위해 제조된 물질에 난연제를 첨가합니다. 특정 난연제는 독성(유전자독성, 발암성) 때문에 세계 여러 나라에서 금지되거나 제한되고 있습니다. 난연제는 다음과 같이 여러 가지 등급이 있습니다.
- 미네랄 난연제
- 유기염소 화합물
- 유기브로민 화합물
- 유기인 화합물
자사의 포트폴리오는 표지되거나 표지되지 않은 다양한 난연제 등급을 시험할 수 있는 순수 용액 참조 물질을 제공합니다.
과불화알킬화물질(PFAS)은 전 세계 다양한 산업에서 사용되고 많은 제품에서 지속적으로 발견되는 인공 화학물질입니다. 일부 PFAS는 분해되지 않으며 시간이 지나면서 환경과 인체에 축적될 수 있습니다. PFAS에 대한 많은 노출은 암, 간 손상, 불임, 천식의 위험 증가와 같은 건강상의 부작용을 초래할 수 있습니다. 환경뿐만 아니라 식품, 오염된 토양, 물 또는 식품 포장에서도 농도를 모니터링하는 것이 필수적입니다. 빠르게 성장하는 PFAS 참조 물질 범위는 EPA, ASTM 또는 EN/DIN 방법의 기존 규범과 규정을 준수합니다.
가소제, 프탈레이트, 및 소독제 부산물
프탈레이트는 플라스틱을 부드럽게 하고 유연성을 증가시키기 위해 가소제로 사용되는 화학물질입니다. 이러한 화학물질은 다양한 산업 및 소비자 제품에 상업적으로 사용됩니다. 프탈레이트는 생식계에 부작용을 초래하기 때문에 면밀하게 모니터링해야 합니다. 자사의 포트폴리오에 프탈레이트 및 프탈레이트 대사물 표준 물질을 지속적으로 추가하고 있습니다.
고위험성 우려물질(SVHC)
고위험성 우려물질(SVHC)은 REACH에 의해 규제되는 유해 화학물질입니다. REACH는 화학물질 등록, 평가, 허가, 제한에 관한 유럽연합의 규정입니다. SVHC 후보 목록에 물질을 추가는 국립 REACH 유자격 기관 또는 유럽위원회(EC)의 요청에 따라 유럽화학청(ECHA)이 결정합니다. 모든 공산품 공급업체는 제품에 0.1%(w/w)를 초과하는 SVHC가 포함되어 있는 경우 ECHA에 이를 통지해야 합니다. 자사의 광범위한 SVHC 규제 제품 포트폴리오에는 분석 표준 등급 제품 및 실험실 요건을 충족하는 인증 참조 재료가 포함됩니다.
대기 오염물질 표준
크로마토그래피 보정 또는 스파이킹 용액과 카르보닐 시료 분석에 필요한 다양한 공기 모니터링 보정 참조 물질 중에서 선택하십시오. ASTM 방법, US EPA 방법, NIOSH, 작업장 분위기를 위한 OSHA 방법과 같은 다양한 국제적인 방법을 사용할 수 있습니다. 인증 DNPH 혼합물은 차량 배기가스에서 발생하는 카르보닐 배출물의 대기 분석을 위한 유럽 작업 및 보정 점검 표준물로 사용됩니다.
자사는 필요한 애플리케이션을 위해 순수 표준물과 단일 성분 인증 참조 용액을 제공합니다. 자사는 이소시아네이트의 유도 과정(ISO 17734-1:2013을 준수)에 사용되는 금지된 피페라진 화합물을 측정하기 위하여 표지된 이소시아네이트-디부틸아민(DBA)과 표지되지 않은 단량체 및 올리고머 혼합물과 같은 여러 가지 인증 참조 물질 혼합물을 개발했습니다.