석유화학 표준 물질
석유화학 표준물은 다양한 산업 애플리케이션에서 석유, 가솔린 또는 기타 석유화학 제품의 물리적 및 화학적 특성을 평가하는 데 필수적입니다. 자사는 석유, 가솔린 또는 기타 석유화학 관련 물질을 시험하도록 사용되는 단일 및 다중 성분 용액뿐만 아니라 순수 표준물의 포괄적인 라인을 제공합니다.
자사의 표준물은 다른 국제기구뿐만 아니라 미국재료시험협회(ASTM)의 권고 사항을 충족하도록 제조되었습니다. 이러한 석유 표준은 안전하고 효율적인 사용을 위해 적절한 연료 오일 검사 및 공정을 가능하게 합니다.
더 알아보기
Products
관련 제품 자료
- Brochure: Analytical Solutions for Petrochemical & Petroleum Products
This brochure provides a summary of proven and reliable tools and consumables for the analytical lab supporting your petrochemical process.
바이오 연료
자사의 다중 성분 바이오 연료 용액 포트폴리오는 ASTM® D6584와 함께 사용하도록 특정적으로 설계되었습니다. 이러한 사전 제작된 용액을 사용하여 분석가에게 소중한 전처리 시간을 절약할 수 있습니다. ISO 17034 및 ISO/IEC 17025에 따라 생산되고 인증된 표준 물질(CRM) 용액이 포함됩니다. 자사의 바이오 연료 표준 중 일부는 친환경 대체 제품으로도 이용할 수 있습니다. 이러한 제품은 제품의 품질과 효율성을 손상시키지 않고 환경에 대한 영향을 줄여줍니다.
낮은 농도의 유리 글리세린과 결합 글리세린은 바이오 디젤 연료 성능에 매우 중요합니다. 하지만 유리 글리세린과 결합 글리세린 모두는 인젝터 노즐, 피스톤, 밸브, 필터, 저장 탱크에 침전물을 형성합니다. ASTM D6584는 유리 글리세린과 총(유리 + 결합) 글리세린 측정을 위한 표준화된 방법입니다. 상업용 바이오 디젤 생산업체는 B100(100% 바이오 디젤 메틸 에스테르)의 생산이 판매될 수 있는지, 재작업이 필요한지 판단하기 위해 이 방법을 사용합니다.
가솔린 및 디젤
자사는 등유, 가솔린, 벤젠과 같은 방향제를 정량화하기 위한 CRM을 제공합니다. 이 제품들은 ASTM D1319, ASTM D5880, ASTM 4053의 각 ASTM 방법과 함께 사용하도록 설계되었습니다.
연료 및 탄화수소
오일, 원유, 정유 또는 기타 매트릭스에서 탄화수소를 측정하기 위해 자사는 다양한 순수 그리고 용액 표준 물질을 제공합니다. 가스 크로마토그래피(GC)와 고압액체 크로마토그래피(HPLC) 적합성을 갖춘 분석 및 인증 기준 물질 등급 표준을 선택할 수 있습니다.
황 매트릭스 CRM
자사가 선택한 황 CRM은 보정, 검증 또는 석유 제품의 황 함량 분석과 관련된 품질 관리 절차에 사용하기에 적합한 Paragon Scientific의 제품이 포함됩니다. 자사의 범위는 경광물유, 중광물유, 합성 디젤에 들어 있는 황과 각 물질 당 0(공백)에서 5.0000%(50000ppm) 범위의 황이 함유된 등유(무취)에 이릅니다. 모든 제품은 ISO/IEC 17025 및 ISO 17034에 따라 인증되었으며, 국제 표준에 따라 전체 추적이 가능합니다. 이 제품들은 12개월의 유효기간과 100mL의 부피로 변조 방지 유리 포장재로 공급됩니다.