05699
Omeprazole sulfide 5-carboxylic acid
analytical standard
동의어(들):
4-Methoxy-6-{[(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)thio]methyl}-5-methyl-3-pyridinecarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H17N3O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
359.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥90.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1=C(CSC2=NC3=CC(OC)=CC=C3N2)N=CC(C(O)=O)=C1OC
InChI
1S/C17H17N3O4S/c1-9-14(18-7-11(16(21)22)15(9)24-3)8-25-17-19-12-5-4-10(23-2)6-13(12)20-17/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,19,20)(H,21,22)
InChI key
BNOSHBGSJBEMGC-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.