주요 문서
07499
Supelco
2-Methoxynaphthalene
pharmaceutical impurity standard
동의어(들):
Naproxen Impurity M, Methyl 2-naphthyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H7OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
158.20
Beilstein:
1859408
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Quality Level
API family
naproxen
분석
≥98.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
≤0.5% water
bp
274 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble (completely)
density
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
InChI key
LUZDYPLAQQGJEA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)