PHR2519
Naproxen Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
(2S)-2-(5-Bromo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, (αS)-5-Bromo-6-methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (2S)-2-(5-Bromo-6-methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-5-Bromonaproxen
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
primary reference standard
Quality Level
API family
naproxen
양식
solid
포장
pkg of 100 mg
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@H](C(O)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C(Br)=C2C=C1
InChI
1S/C14H13BrO3/c1-8(14(16)17)9-3-5-11-10(7-9)4-6-12(18-2)13(11)15/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)/t8-/m0/s1
InChI key
JZRWXNBIQCMXSU-QMMMGPOBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.