주요 문서
07655
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)pyridine
≥95.0% (HPLC)
동의어(들):
Methyl 2-pyridyl sulfide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7NS
CAS Number:
Molecular Weight:
125.19
Beilstein:
108190
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
refractive index
n20/D 1.570
density
1.12 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
thioether
SMILES string
CSc1ccccn1
InChI
1S/C6H7NS/c1-8-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
InChI key
VLQBSKLZRSUMTJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)