주요 문서
09193
Sigma-Aldrich
4-Amino-L-phenylalanine hydrochloride
≥96.0% (calc. on dry substance, AT)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H12N2O2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
216.66
Beilstein:
3657715
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥96.0% (calc. on dry substance, AT)
양식
powder
광학 활성
[α]20/D +8.7±0.5°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
손실
≤5.0% loss on drying
색상
white to faint beige
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl.N[C@@H](Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H12N2O2.ClH/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,10-11H2,(H,12,13);1H/t8-;/m0./s1
InChI key
ISCZSPZLBJLJGO-QRPNPIFTSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)