주요 문서
09657
Sigma-Aldrich
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: ~1.4 mmol/g loading, matrix crosslinked with 1% DVB
동의어(들):
N-Ethyl-N′-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide polymer-bound, EDC polymer-bound
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
Quality Level
라벨링 범위
~1.4 mmol/g loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
입자 크기
200-400 mesh
저장 온도
−20°C
기타 정보
This immobilized carbodiimide is ideally suited for peptide synthesis
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
B.O. Buckman et al.
Tetrahedron Letters, 39, 1487-1487 (1998)
M.C. Desai et al.
Tetrahedron Letters, 34, 7685-7685 (1993)