주요 문서
09929
Sigma-Aldrich
Leit-C
for microscopy
동의어(들):
Conduct-C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.22
Grade
for microscopy
Quality Level
불순물
xylene (mixture of isomers)
애플리케이션
suspension of minute, conductive carbon particles for the production of conductivity joints
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
<32.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
< 0 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)