주요 문서
19188
Supelco
cis,cis-5,8-Tetradecandienoyl-L-carnitine
analytical standard
동의어(들):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(5Z,8Z)-1-oxo-5,8-tetradecadien-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H37NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
367.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥92.0% (HPLC)
광학 활성
[α]/D -18±2°, c = 0.1 in methanol
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
clinical testing
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]C(C([H])([H])[C@](OC(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])/C([H])=C([H])\C([H])([H])/C([H])=C([H])\C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H])=O)([H])C([H])([H])[N+](C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])=O
InChI
1S/C21H37NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4/h9-10,12-13,19H,5-8,11,14-18H2,1-4H3/b10-9-,13-12-/t19-/m1/s1
InChI key
REUVFPFCXKWJQA-ALJURTIHSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)