주요 문서
21396
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1800 series
1802RN, volume 25 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
22s ga (bevel tip)
설명
Gastight®
특징
needle type RN (removable needle)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 84880
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
25 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
  • Ideal for corrosive, radioactive, or sterile materials
  • Removable handle minimizes heat transfer from hand to sample, making the syringe easy to hold
  • Accurate and reproducible to ±1%
  • Field repairable
법적 정보
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)