주요 문서
21572
Hamilton® syringe, 700 series, special needle
701SN, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 76 mm (3 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
26s ga (bevel tip)
특징
needle type SN (special needle)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 80384
니들 길이
76 mm (3 in.)
용적
10 μL
호환성
for use with Hamilton 701SN (special needle)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
애플리케이션
It has been used in the extraction procedure of urine samples for analysing cocaine and cocaine metabolites using hollow fibre membrane solvent microextraction (HFMSME).
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Preliminary studies of a fast screening method for cocaine and cocaine metabolites in urine using hollow fibre membrane solvent microextraction (HFMSME).
de Jager, Lowri S., and Anthony RJ Andrews.
Analyst, 126.8, 1298-1303 (2001)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)