주요 문서
21741
Hamilton® needles for LT and TLL syringes
Metal hub (N), needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
니들 크기
22 ga (blunt tip)
특징
needle type Metal hub for TLL syringes, LT or TLL connectors
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
Hamilton 91022
니들 길이
51 mm (2 in.)
호환성
for use with Hamilton LT and TLL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Hamilton needles are manufactured from 304 stainless steel. The standard needle length is 51 mm (2 in.). Blunt needle point is suitable for use with HPLC injection valves and for sample pipetting.
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)