주요 문서
21744
Hamilton® needles for LT and TLL syringes
KEL-F hub, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
blunt tip Kel-F needle (point style 3)
니들 크기
22 ga (blunt tip)
특징
KEL-F hub
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
Hamilton 90134
니들 길이
51 mm (2 in.)
호환성
for use with Hamilton LT and TLL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
각주
For Rheodyne injector (manufacturer equivalent part no. 7215).
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)