주요 문서
26159
Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800
for use with Hamilton 1001 LT-N-LTN-RN, pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
PTFE plunger tip
크기
1 mL
특징
1001 LT-N-LTN-RN
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 1359-01
호환성
for use with Hamilton 1001 LT-N-LTN-RN
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For field repair of Hamilton Series 1000, 1700 and 1800 syringes.
애플리케이션
Plunger assemblies has been used during constructing a mixer which was for rapid and convenient hydration in the determination of small viscous lipid-containing samples.
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
A simple mechanical mixer for small viscous lipid-containing samples.
Cheng, Anchi, et al.
Chemistry and Physics of Lipids, 95.1, 11-21 (1998)