주요 문서
30373
Supelco
(±)-α-Hexabromocyclododecane
analytical standard
동의어(들):
α-HBCD, (1RS,2RS,5SR,6RS,9RS,10SR)-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H18Br6
CAS Number:
Molecular Weight:
641.70
MDL number:
UNSPSC 코드:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
99.0-101.0% (AT)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
≤0.5% water
형식
neat
SMILES string
Br[C@H]1[C@@H](Br)CC[C@@H](Br)[C@H](Br)CC[C@H](Br)[C@H](Br)CC1
InChI
1S/C12H18Br6/c13-7-1-2-8(14)10(16)5-6-12(18)11(17)4-3-9(7)15/h7-12H,1-6H2/t7-,8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
InChI key
DEIGXXQKDWULML-PQTSNVLCSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Health hazardEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)