주요 문서
306509
Sigma-Aldrich
Reactive Orange 16
Dye content ≥70 %
동의어(들):
Remazol Brilliant Orange 3R
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H17N3Na2O11S3
CAS Number:
Molecular Weight:
617.54
색상 지수 번호:
17757
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
분석
>70% (HPLC)
Quality Level
양식
powder
구성
Dye content, ≥70%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
388 nm
494 nm (2nd)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1ccc2cc(c(\N=N\c3ccc(cc3)S(=O)(=O)CCOS([O-])(=O)=O)c(O)c2c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H19N3O11S3.2Na/c1-12(24)21-15-3-2-13-10-18(36(28,29)30)19(20(25)17(13)11-15)23-22-14-4-6-16(7-5-14)35(26,27)9-8-34-37(31,32)33;;/h2-7,10-11,25H,8-9H2,1H3,(H,21,24)(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2/b23-22+;;
InChI key
DHHGSXPASZBLGC-VPMNAVQSSA-L
일반 설명
Reactive Orange 16 is an anionic dye. It belongs to the class of azo dyes. It can be biodegraded by the yeast Consortium Spp.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Hatice Atacag Erkurt
Biodegradation of Azo Dyes (2010)