31679
Chlorpromazine hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
동의어(들):
2-Chloro-10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazine hydrochloride, CPZ, Largactil
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
VETRANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
InChI key
FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , HTR2A(3356)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객