주요 문서
32245
Supelco
Ochratoxin A-d5 solution
10 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
동의어(들):
Ochratoxin A-(phenyl-d5) solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20D5H13ClNO6
CAS Number:
Molecular Weight:
408.84
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
농도
10 μg/mL in acetonitrile
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
형식
single component solution
질량 이동
M+5
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@H](NC(=O)c2cc(Cl)c3C[C@@H](C)OC(=O)c3c2O)C(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15+/m1/s1/i2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
RWQKHEORZBHNRI-CZHKJLSSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ochratoxin A-d5 is the d5 isotope-labelled analog of mycotoxin, Ochratoxin A.
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F
Flash Point (°C)
2 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)