주요 문서
32484
Supelco
Spirotetramat Metabolite BYI08330-cis-enol
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
cis-3-(2,5-Dimethylphenyl)-4-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H23NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
301.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
COC1CCC2(CC1)NC(=O)C(=C2O)c3cc(C)ccc3C
InChI
1S/C18H23NO3/c1-11-4-5-12(2)14(10-11)15-16(20)18(19-17(15)21)8-6-13(22-3)7-9-18/h4-5,10,13,20H,6-9H2,1-3H3,(H,19,21)/t13-,18+
InChI key
IDJJHEIUIYGFDX-QGGXVJLZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Spirotetramat-enol [cis-3-(2,5-dimethylphenyl)-4-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4,5]dec-3-en-2-one] is the major metabolite of spirotetramat in plants.
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Residue dynamics of spirotetramat and imidacloprid in/on mango and soil.
Mohapatra, Soudamini, et al.
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 89 (4), 862-867 (2012)