주요 문서
33525
Supelco
4-tert-Octylphenol-3,5-d2 monoethoxylate solution
1 μg/mL in acetone, analytical standard
동의어(들):
2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy-3,5-d2]ethanol, 4-tert-OP1EO-D2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16D2H24O2
CAS Number:
Molecular Weight:
252.39
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
농도
1 μg/mL in acetone
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
형식
single component solution
질량 이동
M+2
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]c1cc(OCCO)cc([2H])c1C(C)(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3/i6D,7D
InChI key
JYCQQPHGFMYQCF-QFIQSOQBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Certan Vial
애플리케이션
4-tert-Octylphenol-3,5-d2 monoethoxylate solution is an isotopically labeled standard used for the analysis of mono and di-ethoxylates of nonylphenol (NP) and octylphenol (OP) in environmental samples using solid-phase micro extraction followed by gas chromatography with mass spectrometry (SPME-GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
1.4 °F - Information refers to the main ingredient.
Flash Point (°C)
-17 °C - Information refers to the main ingredient.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
프로토콜
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.