주요 문서
38682
Supelco
Diphenhydramine N-oxide hydrochloride
pharmaceutical impurity standard
동의어(들):
2-(Diphenylmethoxy)-N,N-dimethylethylamine N-oxide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H21NO2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
307.82
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.24
Quality Level
API family
diphenhydramine
분석
≥98.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
≤4.0% water
응용 분야
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2.Cl.O
InChI
1S/C17H21NO2.ClH/c1-18(2,19)13-14-20-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
JKENFNDFNANLFI-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)