51158
Bis(1-methyl-2-imidazolyl)ketone
for photometric determination of Fe(II), ≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
BMIK, Bis(1-methyl-2-imidazolyl)methanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H10N4O
CAS Number:
Molecular Weight:
190.20
Beilstein:
914434
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
추천 제품
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
solid
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to slightly yellow
SMILES string
Cn1ccnc1C(=O)c2nccn2C
InChI
1S/C9H10N4O/c1-12-5-3-10-8(12)7(14)9-11-4-6-13(9)2/h3-6H,1-2H3
InChI key
BBDFYGQFWQRHFH-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Highly selective colorimetric indicator for Fe(II) in aqueous samples.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Syntheses and structures of mononuclear manganese(II) complexes bearing bis(1-methylimidazol-2-yl)ketone ligands
L. Peters, M.-F. Tepedino, T. Haas, E. Hubner, U. Zenneck, N. Burzlaff
Inorgorganica Chimica Acta, 362, 2678-2685 (2009)
Iron-Catalyzed Oxidation of Bis(imidazo1-2-yl)methane into Bis(imidazo1-2-yl) Ketone
C. Cuillot, E. Mulliez, P. Leduc, J.-C. Chottardl
Inorganic Chemistry, 29, 579-581 (1990)